Jood 0.025 M (0.05 N) in aqueous solution, AVS TITRINORM volumetrische oplossing
Leverancier: VWR Chemicals
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
85805.260EA 56.7 EUR
85805.260
Jood 0.025 M (0.05 N) in aqueous solution, AVS TITRINORM volumetrische oplossing
Jood
Formule: I₂
MW: 253,81 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011355
CAS nummer: 7553-56-2
Order Now
Specification Test Results
Titer (20°C; real value 0.5 % accuracy) 0,02488 --> 0,02512 mol/l