Dekenwarmers met geforceerde convectie, IFbw
Leverancier: MEMMERT
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
IF110BW IF260BW IF450BW IF750BW
MEMMIF110BWEA 2971 EUR
MEMMIF110BW MEMMIF260BW MEMMIF450BW MEMMIF750BW
Dekenwarmers met geforceerde convectie, IFbw
Incubatoren Standaard incubatoren
IFbw dekenwarmers zijn geschikt voor het opwarmen van niet-steriele dekens en doeken, deze worden voorverwarmd tot een precieze temperatuur zodat ze direct beschikbaar zijn om patiënten warm te houden. Dit minimaliseert het risico op complicaties zoals wondinfecties, cardiovasculaire aandoeningen, hartritmestoornissen of vaataandoeningen. Dankzij de roestvrijstalen kamer en buitenoppervlakken zijn de units gemakkelijk schoon te maken. Ingebouwde veiligheidsfuncties.
  • Temperatuurbereik beperkt tot 80 °C om oververhitting van de katoenen stoffen te voorkomen