Perchloorzuur 0.1 M (0.1 N) in glacial acetic acid volumetric solution, for titration in non-aqueous media, Fluka™
Leverancier: Honeywell Chemicals
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
35418-1L
35418-500ML
35418-1LEA
158
EUR
35418-1L
35418-500ML
Perchloorzuur 0.1 M (0.1 N) in glacial acetic acid volumetric solution, for titration in non-aqueous media, Fluka™
Perchloorzuur
Formule:
HClO₄ MW: 100.46 g/mol Kookpunt: 39 Smeltpunt: -101 Dichtheid: 1.06 g/cm3 (20 °C) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00011325 CAS nummer: 7601-90-3 UN: 2920 ADR: 8 II |
|
Specification Test Results
Assay | 0.0997 - 0.1003 mol/l |
Water (Karl Fischer) | 0.1 - 0.2 % |
BAM/EMPA reference material | effective |
BAM/EMPA Certificate Number | effective |
Traceable to NIST SRM | effective |