Azijnzuur 99,99 Trace metals basis
Leverancier: Honeywell Chemicals
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: Vinegar acid, Methanecarboxylic acid, Ethanoic acid
338826-500ML 338826-100ML 338826-25ML 338826-4X100ML
338826-500MLEA 624 EUR
338826-500ML 338826-100ML 338826-25ML 338826-4X100ML
Azijnzuur 99,99 Trace metals basis
Azijnzuur
Formule: H₃CCOOH
MW: 60.05 g/mol
Kookpunt: 118 °C (1.013 hPa)
Smeltpunt: 16 °C
Dichtheid: 1.05 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 40 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00036152
CAS nummer: 64-19-7
EINECS: 200-580-7
UN: 2789
ADR: 8 II
Bereik: 01-2119475328-30
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4ecdb21d8177dd197c843d4b5187410fee102541&vid=6c26d1716b942e60cb8b3ec0f91e6623fed5b3db&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specification Test Results
Explosion Limit 16 %, 92 °F
Identity (IR) complying
Assay 99.5 - 100.5 %
Metal trace analysis (ICP) Max. 100 ppm
Refractive Index n20/D 1.371 (lit.)
Vapor Density 2.07 (vs air)
Autoignition Temperature 800 °F