Azijnzuur solution_SC 49-51% Titrimetric water HPLC, Fluka™
Leverancier: Honeywell Chemicals
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: Vinegar acid, Methanecarboxylic acid, Ethanoic acid
45754-100ML 45754-500ML
45754-100MLEA 69.7 EUR
45754-100ML 45754-500ML
Azijnzuur solution_SC 49-51% Titrimetric water HPLC, Fluka™
Azijnzuur
Formule: H₃CCOOH
MW: 60.05 g/mol
Kookpunt: 117…118 °C (1.013 hPa)
Smeltpunt: 4 °C
Vlampunt: >60 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00036152
CAS nummer: 64-19-7
UN: 2790
ADR: 8 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4ecdb21d8177dd197c843d4b5187410fee102541&vid=6c26d1716b942e60cb8b3ec0f91e6623fed5b3db&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specification Test Results
assay (HPLC) Min. 99 %
water (Karl Fischer) Max. 0.5 %
identity (NMR) complying
melting range 171 - 175 °C
Absorbance at 300 nm Max. 0.01
Absorbance at 270 nm Max. 0.02
Absorbance at 260 nm Max. 0.05