Trifluorazijnzuur 99,0 GC_ASSAY_METHOD, BioSyn™ Biosynthesis, HPLC, Burdick & Jackson™
Leverancier: Honeywell Chemicals
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: TFA
91707-10X1ML 91707-250ML
91707-10X1MLEA 371 EUR
91707-10X1ML 91707-250ML
Trifluorazijnzuur 99,0 GC_ASSAY_METHOD, BioSyn™ Biosynthesis, HPLC, Burdick & Jackson™
Trifluorazijnzuur
Formule: C₂HF₃O₂
MW: 114.02 g/mol
Kookpunt: 72 °C (1.013 hPa)
Smeltpunt: –15 °C
Dichtheid: 1.48 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 100 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00004169
CAS nummer: 76-05-1
EINECS: 200-929-3
UN: 2699
ADR: 8 I
Merck Index: 13,09754
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9501f3ac85d66e8d19d1cd1c3fe5409b974e9d8a&vid=be6aa627129b49ccda76006e7003b46d79b933cc&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specification Test Results
Refractive Index n20/D 1.3 (lit.)
Assay (GC) Min. 99.0 %
Suitability test (HPLC) complying
Water (Karl Fischer) Max. 0.05 %
Absorbance at 320 nm Max. 0.025
Absorbance at 300 nm Max. 0.03
Absorbance at 290 nm Max. 0.04
Absorbance at 280 nm Max. 0.05
Absorbance at 270 nm Max. 0.1
Absorbance at 260 nm Max. 0.9
APHA Max. 25