Trifluorazijnzuur 99%, reagent, Fluka™
Leverancier: Honeywell Chemicals
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: TFA
T6508-10AMP T6508-100ML T6508-1L T6508-25ML T6508-500ML T6508-5X10AMP
T6508-10AMPEA 95.6 EUR
T6508-10AMP T6508-100ML T6508-1L T6508-25ML T6508-500ML T6508-5X10AMP
Trifluorazijnzuur 99%, reagent, Fluka™
Trifluorazijnzuur
  • ≥95% for general laboratory use.
Beilstein Number: 742035
Formule: C₂HF₃O₂
MW: 114.02 g/mol
Kookpunt: 72 °C (1.013 hPa)
Smeltpunt: –15 °C
Dichtheid: 1.48 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 100 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00004169
CAS nummer: 76-05-1
EINECS: 200-929-3
UN: 2699
ADR: 8 I
Merck Index: 13,09754
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9501f3ac85d66e8d19d1cd1c3fe5409b974e9d8a&vid=be6aa627129b49ccda76006e7003b46d79b933cc&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specification Test Results
Vapor Pressure 97.5 mmHg ( 20 °C)
Assay (alkalimetric) 98.5 - 101.5 %
Assay (GC) Min. 98.5 %
Identity (IR) complying
APHA Max. 30
Refractive Index n20/D 1.3 (lit.)