1,2-Ethaandiol ≥99%, Reagent Grade
Leverancier: Honeywell Chemicals
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Ethane-1,2-diol, 1,2-Dihydroxy ethane, 1,2-Ethanediol, Glycol
102466-2.5L 102466-20L 102466-30KG 102466-5L 102466-1L 102466-225KG
102466-2.5LEA 209 EUR
102466-2.5L 102466-20L 102466-30KG 102466-5L 102466-1L 102466-225KG
1,2-Ethaandiol ≥99%, Reagent Grade
1,2-Ethaandiol
  • ≥95% for general laboratory use.
Formule: HOCH₂CH₂OH
MW: 62.07 g/mol
Kookpunt: 197 °C
Smeltpunt: –12 °C
Dichtheid: 1.11 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 111 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00002885
CAS nummer: 107-21-1
EINECS: 203-473-3
Bereik: 01-2119456816-28
Merck Index: 13,03832
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c4d1c97392851ba184f445f6ee912f84631f98d9&vid=2002300f174929a030d66d9f1394eb6bee89b7dc&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specification Test Results
Refractive Index n20/D 1.431 (lit.)
Assay (GC) Min. 99.0 %
IR spectrum complying
APHA Max. 10
Vapor Density 2.1 (vs air)
Explosion Limit 15.3 %