n-Pentaan 99,0 GC_ASSAY_METHOD, CHROMASOLV™ Pest_Residual, Riedel-de Haën™
Leverancier: Honeywell Chemicals
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
Synoniemen:
Pentane
76869-1L
76869-2.5L
76869-1LEA
163
EUR
76869-1L
76869-2.5L
n-Pentaan 99,0 GC_ASSAY_METHOD, CHROMASOLV™ Pest_Residual, Riedel-de Haën™
n-Pentaan
Formule:
H₃C(CH₂)₃CH₃ MW: 72.15 g/mol Kookpunt: 36…37 °C Smeltpunt: –131 °C Dichtheid: 0.631 g/cm³ (15 °C) Vlampunt: <–35 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00009498 CAS nummer: 109-66-0 EINECS: 203-692-4 UN: 1265 ADR: 3 II Bereik: 01-2119459286-30 Merck Index: 13,07193 |
|
Specification Test Results
Refractive Index | n20/D 1.358 (lit.) |
Assay (GC) | Min. 99.0 % |
Refractive index (n 20/D) | 1.357 - 1.360 |
Isopentane (GC) | Max. 1 % |
2-methylpentane (GC) | Max. 1 % |
High-boiling fraction | Max. 1 ppm |
Explosion Limit | ~8.3 % |
Autoignition Temperature | 500 °F |