Sodium cyanide ≥95.0% ACS, Fluka™
Leverancier: Honeywell Chemicals
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 1-Dodecanesulphonic acid sodium salt
205222-100G 205222-2.5KG
205222-100GEA 109 EUR
205222-100G 205222-2.5KG
Sodium cyanide ≥95.0% ACS, Fluka™
Sodium cyanide
Formule: CNNa
MW: 49.01 g/mol
Kookpunt: 1.407 °C (1.013 hPa)
Smeltpunt: 563 °C
Dichtheid: 1.600 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00003523
CAS nummer: 143-33-9
EINECS: 205-599-4
UN: 1689
ADR: 6.1 I
Merck Index: 13,08679
Order Now
Specification Test Results
Assay Min. 95.0 %
Iron (Fe) Max. 0.005 %
Lead (Pb) Max. 5 ppm
Sulfide (S) Max. 0.005 %
Chloride (Cl) Max. 0.15 %
Phosphate (PO₄) Max. 0.02 %
Sulfate (SO₄) Max. 0.05 %
Thiocyanate (SCN) Max. 0.02 %