Kaliumchromaat 99,5, Puriss. p.a. Reag. Ph. Eur., ACS, Fluka™
Leverancier: Honeywell Chemicals
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
31250-1KG 31250-250G
31250-1KGEA 231 EUR
31250-1KG 31250-250G
Kaliumchromaat 99,5, Puriss. p.a. Reag. Ph. Eur., ACS, Fluka™
Kaliumchromaat
Formule: K₂CrO₄
MW: 194.19 g/mol
Kookpunt: 1.000 °C
Smeltpunt: 968.3 °C
Dichtheid: 2.732 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011368
CAS nummer: 7789-00-6
EINECS: 232-140-5
UN: 3288
ADR: 6.1 III
Merck Index: 12,07784
Order Now
Specification Test Results
Assay Min. 99.5 %
Water insoluble matter Max. 0.005 %
pH (5 %, 25 °C) 8.6 - 9.8
Calcium (Ca) Max. 0.005 %
Iron (Fe) Max. 0.002 %
Sodium (Na) Max. 0.02 %
Lead (Pb) Max. 0.005 %
Chloride (Cl) Max. 0.001 %
Sulfate (SO₄) Max. 0.005 %