Natriumnitriet ≥99%, Puriss. p.a. ACS, Reag. Ph. Eur., Fluka™
Leverancier: Honeywell Chemicals
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
31443-100G
31443-1KG
31443-250G
31443-500G
31443-100GEA
31.3
EUR
31443-100G
31443-1KG
31443-250G
31443-500G
Natriumnitriet ≥99%, Puriss. p.a. ACS, Reag. Ph. Eur., Fluka™
Natriumnitriet
Formule:
NaNO₂ Smeltpunt: 280 °C Dichtheid: 2,17 g/cm³ (20 °C) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00011118 CAS nummer: 7632-00-0 EINECS: 231-555-9 UN: 1500 ADR: 5.1,III Merck Index: 13,08721 |
Specification Test Results
Assay | Min. 99.0 % |
Water insoluble matter | Max. 0.005 % |
Calcium (Ca) | Max. 0.002 % |
Iron (Fe) | Max. 0.001 % |
Potassium (K) | Max. 0.005 % |
Heavy metals (as Pb) | Max. 0.001 % |
Chloride (Cl) | Max. 0.005 % |
Sulfate (SO₄) | Max. 0.005 % |