Natriumhydroxide 1 M NaOH (1N) 99,5 Volumetric, Fluka™
Leverancier: Honeywell Chemicals
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: Caustic soda
71463-1L 71463-55L
71463-1LEA 21.4 EUR
71463-1L HONC71463-55L
Natriumhydroxide 1 M NaOH (1N) 99,5 Volumetric, Fluka™
Natriumhydroxide
Formule: NaOH
MW: 40 g/mol
Kookpunt: 100 °C
Smeltpunt: 0 °C
Dichtheid: 1.04 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00003548
CAS nummer: 1310-73-2
UN: 1824
ADR: 8 II
Merck Index: 14,08627
Order Now
Specification Test Results
Calibrated Against potassium hydrogen phthalate
Assay 0.998 - 1.002 mol/l