ortho-Fosforzuur 85-90% HPLC, Fluka™
Leverancier: Honeywell Chemicals
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
Synoniemen:
Phosphoric acid
79606-100ML
79606-500ML
79606-100MLEA
41.2
EUR
79606-100ML
79606-500ML
ortho-Fosforzuur 85-90% HPLC, Fluka™
ortho-Fosforzuur
Formule:
H₃PO₄ MW: 98 g/mol Kookpunt: 158 °C (1.013 hPa) Smeltpunt: 21 °C Dichtheid: 1.71 g/cm³ (20 °C) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00011340 CAS nummer: 7664-38-2 EINECS: 231-633-2 UN: 1805 ADR: 8 III Merck Index: 14,07344 |
Specification Test Results
Appearance | complying |
Assay | 85.0 - 90.0 % |
Density (D 20/4) | 1.680 - 1.720 |
Absorbance at 210 nm | Max. 0.07 |
Absorbance at 220 nm | Max. 0.06 |
Absorbance at 230 nm | Max. 0.05 |
Absorbance at 250 nm | Max. 0.04 |
Absorbance 500 nm | Max. 0.02 |
Vapor Pressure | 5 mmHg ( 25 °C) |
Vapor Density | 3.4 (vs air) |