Dithalliumsulfaat ≥98.0% (RT), Purum, Fluka™
Leverancier: Honeywell Chemicals
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
88290-100G 88290-500G
88290-100GEA 235 EUR
88290-100G 88290-500G
Dithalliumsulfaat ≥98.0% (RT), Purum, Fluka™
Dithalliumsulfaat
  • ≥95% for general laboratory use.
Formule: O₄STl₂
Kookpunt: Dec. (on heating)
Smeltpunt: 632 °C
Dichtheid: 6,77 g/cm³
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011278
CAS nummer: 7446-18-6
EINECS: 231-201-3
UN: 1707
ADR: 6.1,II
Merck Index: 12,09405
Order Now
Specification Test Results
Assay (bromatometric) 98.0 - 102.0 %
Specificaties
Environmentally Preferable