Lood(II)nitraat 99, Puriss., Fluka™
Leverancier: Honeywell Chemicals
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: Lead dinitrate
11520-1KG 11520-5KG
11520-1KGEA 115 EUR
11520-1KG HONC11520-5KG
Lood(II)nitraat 99, Puriss., Fluka™
Lood(II)nitraat
Formule: Pb(NO₃)₂
MW: 331.21 g/mol
Kookpunt: Dec. (on heating)
Smeltpunt: 458…459 °C (1.023 hPa)
Dichtheid: 4.49 g/cm³ (20.1 °C)
Bewaar temperatuur: Room Temperature
MDL Nummer: MFCD00011153
CAS nummer: 10099-74-8
EINECS: 233-245-9
UN: 1469
ADR: 5.1 II
Merck Index: 13,05432
Order Now
Specification Test Results
Assay Min. 99 %
Iron (Fe) Max. 0.002 %
Chloride (Cl) Max. 0.002 %