Lood(II)nitraat 99,0 ACS, Fluka™
Leverancier: Honeywell Chemicals
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
Synoniemen:
Lead dinitrate
228621-100G
228621-2.5KG
228621-500G
228621-100GEA
45.7
EUR
228621-100G
228621-2.5KG
228621-500G
Lood(II)nitraat 99,0 ACS, Fluka™
Lood(II)nitraat
Formule:
Pb(NO₃)₂ MW: 331.21 g/mol Kookpunt: Dec. (on heating) Smeltpunt: 458…459 °C (1.023 hPa) Dichtheid: 4.49 g/cm³ (20.1 °C) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00011153 CAS nummer: 10099-74-8 EINECS: 233-245-9 UN: 1469 ADR: 5.1 II Merck Index: 13,05432 |
Specification Test Results
Assay | 99.0 - 101.0 % |
In diluted HNO₃ insoluble matter | Max. 0.005 % |
Calcium (Ca) | Max. 50 ppm |
Copper (Cu) | Max. 20 ppm |
Iron (Fe) | Max. 10 ppm |
Potassium (K) | Max. 50 ppm |
Sodium (Na) | Max. 200 ppm |
Chloride (Cl) | Max. 10 ppm |
Form | Solid |