Kaliumhydrogeensulfaat 99, Puriss. p.a., Fluka™
Leverancier: Honeywell Chemicals
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
Synoniemen:
Potassium bisulphate
31260-50KG
31260-1KG
31260-6X1KG
31260-25KG
31260-50KGEA
2730
EUR
31260-50KG
31260-1KG
31260-6X1KG
HONC31260-25KG
Kaliumhydrogeensulfaat 99, Puriss. p.a., Fluka™
Kaliumhydrogeensulfaat
Formule:
KHSO₄ MW: 136.17 g/mol Smeltpunt: 200 °C Dichtheid: 2.36 g/cm³ (20 °C) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00011404 CAS nummer: 7646-93-7 EINECS: 231-594-1 UN: 2509 ADR: 8 II Merck Index: 13,07695 |
Specification Test Results
Assay | Min. 99 % |
Aluminium (Al) | Max. 0.002 % |
Arsenic (As) | Max. 0.00005 % |
Calcium (Ca) | Max. 0.002 % |
Cadmium (Cd) | Max. 0.0005 % |
Copper (Cu) | Max. 0.0005 % |
Iron (Fe) | Max. 0.0005 % |
Magnesium (Mg) | Max. 0.0005 % |
Sodium (Na) | Max. 0.005 % |
Lead (Pb) | Max. 0.0005 % |
Zinc (Zn) | Max. 0.0005 % |
Chloride (Cl) | Max. 0.0005 % |
Phosphate (PO₄) | Max. 0.0005 % |
Total N | Max. 0.001 % |