Natriumhypochloriet ∼10% (RT) in aqueous solution, Purum, Fluka™
Leverancier: Honeywell Chemicals
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
71696-2.5L 71696-10L 71696-25L
71696-2.5LEA 75.4 EUR
71696-2.5L 71696-10L HONC71696-25L
Natriumhypochloriet ∼10% (RT) in aqueous solution, Purum, Fluka™
Natriumhypochloriet
  • ≥95% for general laboratory use.
Formule: ClNaO
MW: 74.44 g/mol
Kookpunt: 111 °C
Smeltpunt: –30…–20 °C
Dichtheid: 1.206 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011120
CAS nummer: 7681-52-9
EINECS: 231-668-3
UN: 1791
ADR: 8 II
Merck Index: 13,08702
Order Now
Specification Test Results
Assay of active chlorine 8.0 - 15.0 %
pH (direct) 11.5 - 13.5
Density (D 20/4) 1.21 - 1.26