Natriumacetaat 99,0 ACS, Fluka™
Leverancier: Honeywell Chemicals
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: Acetic acid sodium salt
241245-1KG 241245-2.5KG
241245-1KGEA 279 EUR
241245-1KG 241245-2.5KG
Natriumacetaat 99,0 ACS, Fluka™
Natriumacetaat
Formule: H₃CCOONa
MW: 82.03 g/mol
Kookpunt: 881.4 Dec. (on heating)
Smeltpunt: 324 °C
Dichtheid: 1.45 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00012459
CAS nummer: 127-09-3
EINECS: 204-823-8
Bereik: 01-2119485123-42
Merck Index: 12,08711
Order Now
Specification Test Results
Assay (HClO₄-titr.) Min. 99.0 %
Water insoluble matter Max. 0.01 %
Loss on drying (120°C) Max. 1.0 %
pH (5 %, 25 °C) 7.0 - 9.2
Calcium (Ca) Max. 0.005 %
Iron (Fe) Max. 0.001 %
Magnesium (Mg) Max. 0.002 %
Heavy metals (as Pb) Max. 0.001 %
Chloride (Cl) Max. 0.002 %
Phosphate (PO₄) Max. 0.001 %
Sulfate (SO₄) Max. 0.003 %
IR spectrum complying
Form Solid
pKa  4.76 (acetic acid)