Natriumacetaat 99,0 Titrimetric HPLC, Fluka™
Leverancier: Honeywell Chemicals
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen:
Acetic acid sodium salt
71185-250G
71185-50G
71185-250GEA
305
EUR
71185-250G
71185-50G
Natriumacetaat 99,0 Titrimetric HPLC, Fluka™
Natriumacetaat
Formule:
H₃CCOONa MW: 82.03 g/mol Kookpunt: 881.4 Dec. (on heating) Smeltpunt: 324 °C Dichtheid: 1.45 g/cm³ (20 °C) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00012459 CAS nummer: 127-09-3 EINECS: 204-823-8 Bereik: 01-2119485123-42 Merck Index: 12,08711 |
Specification Test Results
Assay (HClO₄-titr.) | 99.0 - 101.0 % |
Absorbance at 250 nm | Max. 0.05 |
Absorbance at 260 nm | Max. 0.01 |
Absorbance 500 nm | Max. 0.01 |
Appearance of the solution (c=10%) | complying |
pKa | 4.76 (acetic acid) |
Form | Solid |
Autoignition Temperature | 1112 °F |