Perchloorzuur concentrate for dilution to 1L, 0.1 M HClO4 (0.1N) volumetrische oplossing, for titration in non-aqueous media, Fluka™
Leverancier: Honeywell Chemicals
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
32046-6X1EA 32046-1EA
32046-6X1EAEA 532 EUR
32046-6X1EA 32046-1EA
Perchloorzuur concentrate for dilution to 1L, 0.1 M HClO4 (0.1N) volumetrische oplossing, for titration in non-aqueous media, Fluka™
Perchloorzuur
Concentrate for 1L standard solution
Formule: HClO₄
Kookpunt: 203 °C
Smeltpunt: -18 °C
Dichtheid: 1,66 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011325
CAS nummer: 7601-90-3
UN: 1873
ADR: 5.1,I
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5fc15d8358229daccc96a56573b32589d2a21575&vid=3780c3029836d8b95181cdef71dc2669f7e2a797&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specification Test Results
Factor 0.998 - 1.002