Mercury(II) iodide ≥99.0% ACS, Fluka™
Leverancier: Honeywell Chemicals
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: Mercury diiodide, Mercuric iodide
221090-100G 221090-25G 221090-500G
221090-100GEA 117 EUR
221090-100G 221090-25G 221090-500G
Mercury(II) iodide ≥99.0% ACS, Fluka™
Mercury(II) iodide
Formule: HgI₂
MW: 454.4 g/mol
Kookpunt: 354 °C
Smeltpunt: 259 °C
Dichtheid: 6.28 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011044
CAS nummer: 7774-29-0
EINECS: 231-873-8
UN: 1638
ADR: 6.1 II
Merck Index: 13,05905
Order Now
Specification Test Results
Assay (excluding dried substances) Min. 99.0 %
Solubility complying
Mercury (Hg⁺) Max. 0.1 %
Soluble mercury salts (as Hg) Max. 0.05 %