Zoutzuur concentrate for dilution to 1 L, 1.0 M HCl (1.0 N) volumetrische oplossing, Fluka™
Leverancier: Honeywell Chemicals
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
38282-1EA 38282-6X1EA
38282-1EAEA 38.4 EUR
38282-1EA 38282-6X1EA
Zoutzuur concentrate for dilution to 1 L, 1.0 M HCl (1.0 N) volumetrische oplossing, Fluka™
Zoutzuur
Concentrate for 1 L standard solution
Formule: HCl
Kookpunt: 100 °C (1,013 hPa)
Smeltpunt: 0 °C
Dichtheid: 1,010 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011324
CAS nummer: 7647-01-0
UN: 1789
ADR: 8,III
Order Now
Specification Test Results
Factor 0.998 - 1.002
BAM/EMPA reference material effective
BAM/EMPA Certificate Number effective
Traceable to NIST SRM effective