Zoutzuur 1 M HCl (1N) in aqueous solution Reag. Ph. Eur. volumetric solution, Fluka™
Leverancier: Honeywell Chemicals
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
Synoniemen:
Hydrochloric acid solution, Muriatic acid
35328-1L
35328-5L
35328-10L-VP
35328-30L
35328-4X5L
35328-6X1L
35328-5L-VP
35328-1LEA
30.7
EUR
35328-1L
35328-5L
35328-10L-VP
35328-30L
35328-4X5L
35328-6X1L
35328-5L-VP
Zoutzuur 1 M HCl (1N) in aqueous solution Reag. Ph. Eur. volumetric solution, Fluka™
Zoutzuur
Formule:
HCl MW: 36.46 g/mol Kookpunt: 100 °C (1.013 hPa) Smeltpunt: 0 °C Dichtheid: 1.010 g/cm³ (20 °C) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00011324 CAS nummer: 7647-01-0 EINECS: 231-791-2 UN: 1789 ADR: 8 III |
Specification Test Results
Factor | 0.999 - 1.001 |
BAM/EMPA reference material | effective |
BAM/EMPA Certificate Number | effective |
Traceable to NIST SRM | effective |