Sand, quartz 50-70 mesh, Fluka™
Leverancier: Honeywell Chemicals
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
274739-1KG 274739-5KG 274739-500G
274739-1KGEA 99.4 EUR
274739-1KG 274739-5KG 274739-500G
Sand, quartz 50-70 mesh, Fluka™
Sand, quartz
Formule: SiO₂
MW: 60.08 g/mol
Kookpunt: 2.210 °C (1.013 hPa)
Smeltpunt: 1.710 °C
Dichtheid: 2.650 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011232
CAS nummer: 14808-60-7
EINECS: 238-878-4
Order Now
Specification Test Results
Particle Size 50-70 mesh
Appearance complying
Granulation 0.21-0.3 mm Min. 85 %