Wireless temperature data logger, AiroSensor X ER 20-20-43, for ultra low temperature (−200 tot +200 °C)
Leverancier: SenseAnywhere
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
0096647494807 0096647494845
SENA0096647494807EA 201 EUR
SENA0096647494807 620-2701
Wireless temperature data logger, AiroSensor X ER 20-20-43, for ultra low temperature (−200 tot +200 °C)
Dataloggers
Het SenseAnywhere AiroSensor X ER-model 20-20-43 is hetzelfde als het meest populair AiroSensor T ER model 20-20-31 met daarnaast een IP67 klasse connector voorzien van de digitale SenseAnywhere Bus (SAB). De SAB-bus is een hot-pluggable interface die stroom en datacommunicatie levert aan SAB externe sensoren van SenseAnywhere. Vanwege de aard van deze interface kunnen de externe sensoren worden getest en gekalibreerd als een individueel apparaat met een groot voordeel ten opzichte van analoge interfaces waarbij de sensor en het meetapparaat altijd als een paar gekalibreerd moeten worden. Toepasbaar in verschillende industrieën: Apotheken, transport van medicijnen, ziekenhuizen en gezondheidszorg, koude keten, laboratoria.
  • Nauwkeurige PT100-sonde
  • De versnellingsmeter wordt gebruikt om beweging of schokken te detecteren
  • Aankomst- en vertrektijden worden automatisch geregistreerd
  • Realtime: 24/7 gegevens geven een volledig auditspoor
  • Alarmen: melding via e-mail of sms wanneer limieten worden overschreden
  • Veilige gegevensopslag: overal en altijd toegang tot uw gegevens via de cloud
  • SenseAnywhere draadloos protocol met automatische serviceherkenning en naadloos roamen
  • 1.000.000 metingen
  • Beweging: versnellingsmeter 3 assen, gevoeligheid 0 - 16 g, programmeerbaarprogrammable
Wireless frequency: ISM band, 868 MHz (region 1)
Distance range between logger and access point: Up to 600 m/2000 ft outdoors
Logging capacity: 18 500 events with date/timestamp
Long-term temperature stability: ≦0,01 °C /year
SenseAnywhere introduces smart ultra-low temperature monitoring with the AiroSensor X ER 20-20-43 and the PT100 probe which has been especially designed to be used in:
- Ultra-low temperature environments for monitoring cryogenic applications down to −200 °C
- High temperature environments up to + 200 °C
As a consequence, this system (AiroSensor X ER 20-20-43 and the PT100 probe) ensures accurate measurements over a wide temperature range (−200 to +200 °C).
Certificaten: EN12830 class 1, storage and transport, climatic environment type: D CE, EN 300328, EN 55022.
Opgelet: Do not disconnect the connector at temperatures below −25 °C