VWR® M4, UV/zichtbare spectrofotometer
Leverancier: VWR
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
VWR®
634-1227EA 5880 EUR
634-1227 634-1087
VWR® M4, UV/zichtbare spectrofotometer
Spectrofotometers en fotometers UV/Vis spectrofotometers
De M4 spectrofotometer met enkele split-beam, met knipperende xenonlamp, is een eenvoudig te gebruiken, zeer betrouwbaar en nauwkeurig product.
  • Ontwerp met enkele gesplitste bundel voor monster- en blanco-variabiliteit die tegelijkertijd kunnen worden bewaakt
  • Xenon-flitslamp met een zeer sterke energie in het UV- en zichtbare bereik
  • Kan via verschillende interfaces worden aangesloten op een computer op basis van Windows®
Meet de absorptie en transmissie op elke gedefinieerde golflengte, genereert een grafiek en zoekt naar pieken en dalen, en analyseert de grafiek ook via ingebouwde methoden.
De toepassing kan worden uitgebreid tot helderheidsbepaling, meervoudige golflengtemeting, kwantitatieve analyse, dynamische bepaling, DNA/eiwitbepaling en spectrale metingen.
Leveringsinformatie: Geleverd met gebruikershandleiding, 10 mm kwartscuvet, 10 mm glazen cuvet, zekering, netsnoer en stofkap.