VWR® P4, UV/zichtbare spectrofotometer
Leverancier: VWR
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
VWR®
634-1229EA 2481 EUR
634-1229
VWR® P4, UV/zichtbare spectrofotometer
Spectrofotometers en fotometers UV/Vis spectrofotometers
De P4 UV/zichtbare spectrofotometer is een eenvoudig te gebruiken instrument met geavanceerde prestaties.
  • Zeer nauwkeurig en betrouwbaar
  • Eenvoudig, elegant ontwerp met aluminium voet
  • Eenvoudig te vervangen lamp, gebruiksvriendelijke interface
Biedt verschillende basisfuncties, zoals fotometrietest, kwantificatietest en spectrumscannen.
Leveringsinformatie: Geleverd met spectrofotometer, glazen cuvetten (4 stuks), netsnoer (Euro/UK/CH-stekker), software USB-drive (1PC), USB-kabel (1PC), korte handleiding (1PC), stofkap (1PC), zekering (1PC) ).