VWR® smartPans™ Weegschaaltjes
Leverancier: VWR Collection
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
611-3834EA 128 EUR
611-3834 611-3835
VWR® smartPans™ Weegschaaltjes
Schuitjes Weegschuitjes
Weegpannen in Cahn-stijl, compatibel met de meeste beschikbare analysers en microbalansen.
  • Gemaakt van Ultra Hoog Vacuüm (UHV) folie
  • Bevochtigbaar en volledig vrij van oliën (normaal aangetroffen op andere soorten aluminiumfolie)
Geschikt voor organische, micro-elementaire en thermische analyse. Ook handig voor farmaceutische toepassingen.
Certificaten: ASTM B-479 3.1.4 en 10.3.1.
Verpakking: In gebruiksvriendelijke polypropyleen flip-top flacons.