Roerder met koppelmeting, STARVISC 200-2.5 control
Leverancier: IKA
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
531-1108EA 8000 EUR
531-1110 531-1108 531-1109
Roerder met koppelmeting, STARVISC 200-2.5 control
Roerders Bovenroerders
De controleroerder STARVISC 200-2.5 meet de viscositeit en geeft deze weer. Het resultaat is real-time af te lezen op het display. Het heeft een breed scala aan toepassingen.
  • Uiterst nauwkeurige en trendmatige koppelmeting
  • Via een gebruiksvriendelijk menu kan direct een viscositeitsberekening worden uitgevoerd
  • Afneembare bedieningseenheid en TFT-display
  • Traploze snelheidsregeling
  • Zelfs zeer viskeuze stoffen kunnen intensief worden geroerd met de krachtige STARVISC-roerder
Dit is vooral nuttig tijdens productontwikkeling, geeft tijdens lopende onderzoeksprogramma's duidelijk aan of de geroerde substantie naar wens kan worden gebruikt.
Certificaten: IP beschermingsklasse conform DIN EN 60529: IP 40
Bestelinformatie: Verschillende roerstaafjes kunnen apart besteld worden.