Magnetische kookplaatroerder RCT 5 digitaal
Leverancier: IKA
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
IKAA20002704EA 1210 EUR
IKAA20002704
Magnetische kookplaatroerder RCT 5 digitaal
Roerders Magnetische roerders met verwarmingsplaat
Whether determining the direction of rotation, timer functions or sequence programming - the stirring process can be programmed individually from beginning to end. In this way, the reaction runs reliably and safely even without being monitored.
Leveringsinformatie: Geleverd met USB-kabel, PT1000,60 temperatuursensor en twee magnetische roerstaafjes.