Ferroin (1,10-phenanthrolineferrous sulphate complex) solution_SC Reag. Ph. Eur. Indicator_Redox E0 (H2SO4 1 mol/l) = +1,06 volt, Fluka™
Leverancier: Honeywell Chemicals
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: Tris(1,10-phenanthroline)iron (II) sulphate, Tris(1,10-phenanthroline-N1,N10)iron sulphate
34531-100ML 34531-500ML
34531-100MLEA 65.6 EUR
34531-100ML 34531-500ML
Ferroin (1,10-phenanthrolineferrous sulphate complex) solution_SC Reag. Ph. Eur. Indicator_Redox E0 (H2SO4 1 mol/l) = +1,06 volt, Fluka™
Ferroin (1,10-phenanthrolineferrous sulphate complex)
E0 in sulfuric acid 1 mol/l = +1,06 volt
Formule: C₃₆H₂₄FeN₆SO₄
MW: 692.54 g/mol
Kookpunt: 100 °C (1.013 hPa)
Dichtheid: 1.00 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00036428
CAS nummer: 14634-91-4
Order Now
Specification Test Results
Change complying