DNA-transfectiereagens, breed spectrum, Helix-IN™
Leverancier: OZ BIOSCIENCES
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
HX10100 HX10500 HX11000
OZBIHX10100EA 78.48 EUR
OZBIHX10100 OZBIHX10500 OZBIHX11000
DNA-transfectiereagens, breed spectrum, Helix-IN™
Transfectiereagentia
Helix-IN™ DNA-transfectiereagens opent nieuwe mogelijkheden voor het aanpakken van problemen met klassieke transfectietechnologieën. Helix-IN™ is een gepatenteerd kationisch gehydroxyleerd amfifiel multiblokpolymeer (CHAMP™-technologie). Dit nieuwe bifunctionele copolymeer is biocompatibel, ioniseerbaar en reageert op pH
  • Breedspectrumtransfectiereagens voor cellijnen en moeilijk te transfecteren cellen
  • Hoge transfectie-efficiëntie en verhoogde transgenexpressie, zelfs met een lage hoeveelheid DNA
  • Hoge intracellulaire eiwitproductie met behoud van levensvatbaarheid
  • Hoge productie van uitgescheiden eiwitten terwijl cellulaire stress wordt geminimaliseerd
  • Vermijd secundaire effecten
  • Compatibel met elk kweekmedium
Leveringsinformatie: Elke kit bevat één flacon Helix-IN-reagens plus één flacon HIB Enhancer-reagens.