Spuitfilters, Acrodisc® One, wwPTFE-membraan
Leverancier: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
2401 2402 2403 4914 4927 4929 4932 2400 2400TC 2402TC 4914TC 4927TC
513-0152EA 2050 EUR
513-0152 514-1108 513-0153 513-0154 513-0155 513-0156 513-0157 513-0165 PALL2400TC PALL2402TC PALL4914TC PALL4927TC
Spuitfilters, Acrodisc® One, wwPTFE-membraan
Filters Spuitfilters
Het universele membraan van de volgende generatie van de Acrodisc® One-spuitfilters is geschikt voor alle soorten monsters met hoge stroomsnelheden, lage eiwitbinding en lage niveaus van UV-absorberende extraheerbare stoffen.
  • Breed scala aan filtermedia beschikbaar
  • Verkrijgbaar in 0,2 µm voor UHPLC-toepassingen
  • Verkrijgbaar met voorfilter voor moeilijk te filteren monsters
  • Kleurgecodeerd voor gemakkelijke identificatie
PP-behuizing met vrouwelijke Luer-inlaat en mannelijke slipuitlaataansluitingen. Ook verkrijgbaar met kleine Minispike-uitlaat om 'More Product Information