Haematoxylin solution Gill I, Sigma-Aldrich®
Leverancier: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
M-Clarity™ quality level = MQ500
GHS132-1LEA 93.3 EUR
GHS132-1L
Haematoxylin solution Gill I, Sigma-Aldrich®
Hematoxylin staining solutions
Gill nr. 1-formulering wordt gebruikt als een progressieve cytologiekleuring.
  • Gebruikt bij hematoxyline- en eosinekleuring
  • Bevat 2 g/l gecertificeerde hematoxyline
Formule: C₁₆H₁₄O₆
MW: 302,28 g/mol
MDL Nummer: MFCD00078111
CAS nummer: 517-28-2
IVDLogo