Aura™ 9300+Gen3 Stofmaskers
Leverancier: 3M
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
9322PLUSGEN3SV 9332PLUSGEN3SV 9322PLUSGEN3 9332PLUSGEN3
111-2393EA 26 EUR
111-2393 111-2389 111-2395 111-2391
Aura™ 9300+Gen3 Stofmaskers
Ademhalingsmaskers Wegwerpmaskers Stofmaskers
Aura™ stofmasker De 9300+Gen3-serie is de derde generatie van het best verkochte 3M™ Aura™ vlakvouwmasker.
  • Het originele platgevouwen ontwerp met 3 panelen past bij een breed scala aan gezichtsvormen en -maten
  • Nieuw 3M™ Cool Flow™ Comfort-ventiel laat een groter percentage warme, uitgeademde lucht ontsnappen, waardoor het comfort wordt verhoogd (vergeleken met het 3M™ Aura™ 9300+ equivalent model)
  • 3M Advanced electret (filter) media helpt u gemakkelijker te ademen
  • Innovatieve lipjes op de bovenste en onderste panelen vereenvoudigen positionering en aanpassing
  • Eenvoudig op te bergen dankzij het platgevouwen ontwerp en de individuele verpakking
  • Verkrijgbaar in standaardverpakkingen (20 per doos) of kleine verpakkingen (5 per doos)
  • Gemaakt in het VK
Get comfortable and reliable FFP2 and FFP3 breathing protection in hazardous work environments, with 3M™ Aura™ disposable respirator 9300+Gen3 series. This is the third generation of the best selling 3M Aura flat-fold particulate respirator, featuring the original 3-panel, flat-fold design. This range of particulate respirators are made using 3M Advanced Electret (filter) Media (AEM), a high performance material that’s been engineered for easy, unrestricted breathing. The range includes the 3M™ Cool Flow™ comfort valve, which opens more easily and for longer than the original 3M™ Cool Flow™ valve. Innovative tabs on the upper and lower panels make wearing, taking off, or adjusting that bit easier (especially in combination with the new grip feature on valved models). The braided, colour-coded headbands help improve durability and allow quick identification the protection level offered: blue for FFP2 (NPF 12) and red for FFP3 (NPF 50). The soft nose foam is comfortable on skin, and an embossed, sculpted upper panel helps reduce eyewear fogging and works well with 3M eyewear products. An integrated nose clip helps achieve a comfortable fit to a broad range of face shapes.
* One size fits all.
One size fits all.