VWR® RV+ schottenpompen, tweetraps
Leverancier: VWR Collection
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
181-0498EA 1774.79 EUR
181-0498 181-0499 181-0503 181-0504 181-0571 181-0572 181-0573 181-0574
VWR® RV+ schottenpompen, tweetraps
Pompen Roterende vacuümschoepenpompen
RV+ tweetraps schottenpompen bieden betrouwbaarheid voor een stabiele werking, een lange levensduur van het product en langere onderhoudsintervallen.
  • Verminderd risico op chemische aanvallen en olieafbraak door verdunning van agressieve chemicaliën met een grotere oliekamer
  • Koel draaiende pomp vertraagt de afbraaksnelheid van de olie
  • PTFE-coating op binnenbehuizing en zwarte oxidecoating op pompmodule vertraagt corrosiesnelheid en verlengt service-interval
  • De belangrijkste kenmerken zorgen voor langere olieverversingsintervallen en lagere onderhoudskosten
  • Gasballastfunctie beschermt de pomp tegen condenseerbare vloeistoffen
  • Laag geluidsniveau voor uitzonderlijk stil, ongestoord werken
  • Anti-terugslagklep in geval van stroomuitval
RV+ pompen hebben een compact ontwerp met modulaire constructie voor eenvoudig onderhoud.
RV2.5+-pompen zijn ideaal voor vriesdrogen, vacuümovens, Schlenk-lijnen, ondersteunende turbomoleculaire pompen, ontgassing en evacuatie van vaten/kamers.
RV3+ pompen zijn ideaal voor Schlenk line (vacuüm manifold), vriesdroger (lyofilisator), vacuüm oven en andere laboratoriumtoepassingen.
RV6+ pompen zijn ideaal voor Schlenk line (vacuüm manifold), vriesdroger (lyofilisator), vacuüm oven en andere laboratoriumtoepassingen.
RV8+ pompen zijn ideaal voor Schlenk line (vacuüm manifold), vriesdroger (lyofilisator), vacuüm oven en andere laboratoriumtoepassingen.
RV18+-pompen zijn ideaal voor vriesdrogen, vacuümovens, HVAC/koeling, coaters, backing-diffusiepompen en turbomoleculaire pompen, metallurgie/vacuümovens, lampenproductie, ruimtesimulatie, ontgassing en evacuatie van vaten/kamers.
Certificaten: UL en volledig EMC goedgekeurd.
Bestelinformatie: Pompen uit de serie RV+ worden geleverd met netaansluitkabel IEC met CEE-, UK- en CH-stekker; vacuümpompolie en adapterslangmondstuk.
De pakketten uit de RV+-serie bevatten de netaansluitkabel IEC met CEE-, UK- en CH-stekker; vacuümpomp olie; olienevelafscheider; kogelkraan; adapterslangmondstukken; klemring; centreerring en IEC male-female kabel.
Er zijn 2 jaar garantie en een reeks onderhoudskits beschikbaar; Neem voor meer informatie contact op met uw plaatselijke Avantor-vertegenwoordiger.