Shipping tubes, with screw cap
Leverancier: SEMADENI
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
1663 4453 6115
215-0221EA 674 EUR
215-0221 SEMA4453 SEMA6115
Shipping tubes, with screw cap
Buisjes Reageerbuisjes
PP or LDPE.
  • Very stable and liquid-tight
  • Excellent chemical and temperature resistance up to +130 °C
  • Autoclavable (except for LDPE tube)
Opgelet: *De product(en) op deze pagina vallen buiten het toepassingsgebied van de EU-richtlijn 2019/904