Strips van 8 PCR-buisjes met bevestigde vlakke, afzonderlijke doppen
Leverancier: Brand
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
781316 781317 781315 781318
732-1504EA 166 EUR
732-1504 732-1505 732-3613 732-3614
Strips van 8 PCR-buisjes met bevestigde vlakke, afzonderlijke doppen
Buisjes PCR-buisjes
PP. Eight connected 0,2 or 0,15 ml PCR tubes with attached flat individual caps. The tubes are held together by three connectors for increased rigidity.
  • Dop biedt ideale bescherming tegen verontreiniging
  • Zeer transparante dop, ideaal voor realtime PCR (qPCR)
  • Verkrijgbaar in standaard versie of versie met laag profiel
  • Vrij van DNase, RNase en DNA
Kleur: Helder of wit
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable