C6 NBD-Ceramide (d18:1/6:0)
Leverancier: Cayman Chemical
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: NBD C6-Ceramide, N-[7-(4-nitrobenzo-2-oxa-1,3-diazole)]-6-aminocaproyl-D-erythro-sphingosine, 6-((N-(7-nitrobenz-2-oxa-1,3-diazol-4-yl)amino)hexanoyl)sphingosine, N-C6-NBD-D-erythro-Sphingosine
62527-1 62527-10 62527-5
CAYM62527-1EA 149 EUR
CAYM62527-1 CAYM62527-10 CAYM62527-5
C6 NBD-Ceramide (d18:1/6:0)
C6 NBD-Ceramide
Formule: C₃₀H₄₉N₅O₆
MW: 575.74 g/mol
Bewaar temperatuur: Vriezer
CAS nummer: 94885-02-6