Acrodisc® One PSF-spuitfilters, wwPTFE-membraan
Leverancier: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Acrodisc®
514-1219EA 753 EUR
514-1219 514-1456 514-1088 514-1179 514-1084 514-1095 514-1086 514-1092 514-1180 514-1093 514-1181 514-1094 514-1090
Acrodisc® One PSF-spuitfilters, wwPTFE-membraan
Filters Spuitfilters
De nieuwe Acrodisc® One en Acrodisc® PSF premium spuitfilters combineren de voordelen van een meerlagig voorfiltratieapparaat met een automatiseringsgecertificeerde filterbehuizing.
  • Verhoogd oppervlak voor maximale doorvoer
  • Warmteverzegeld membraan voor verminderde doorbraak
  • Nauwkeurige analyse. HPLC-gecertificeerd voor lage niveaus van UV-absorberende extraheerbare stoffen
  • Verkrijgbaar in 0,2 µm voor UHPLC-toepassingen en met GxF (Glass Fiber) voorfilter voor moeilijk te filteren monsters
  • De Acrodisc® One biedt een universeel membraan voor al uw vereisten voor analytische filtratie
PP-behuizing met vrouwelijke Luer-inlaat en mannelijke slipuitlaataansluitingen.
Acrodisc ONE met waterbevochtigbaar PTFE (wwPTFE) heeft een Next Generation Universal Membrane voor alle soorten monsters met hoge stroomsnelheden, lage eiwitbinding en lage niveaus van UV-absorberende extraheerbare stoffen. Vermijd de kosten en het ongemak van het bij de hand houden van een verscheidenheid aan filters, het is een veelzijdig filter voor waterige en agressieve oplossingen op basis van organische oplosmiddelen.
De Acrodisc® One en Acrodisc® PSF GxF-spuitfilters bieden twee tot vier keer de doorvoer van standaard voorfilterapparaten voor met deeltjes beladen monsters.
Voor spuitfilters die specifiek zijn voor ionenchromatografie, gaat u naar de pagina met spuitfilters voor Acrodisc®-ionchromatografie.
Certificaten: Acrodisc® One PSF-spuitfilters zijn automatiseringsgecertificeerd om 24 uur per dag een soepele werking en zorgeloze prestaties op geautomatiseerde werkstations te garanderen. HPLC-gecertificeerd voor lage niveaus van UV-absorberende extraheerbare stoffen.
Verpakking: Spuitfilters verpakt in dozen van 200 zijn verkrijgbaar in vier verpakkingen van 50 of in AutoPack™-formaat. Het AutoPack™-formaat bestaat uit acht buisjes met 25 op elkaar gestapelde spuitfilters.