Magnetische roerstaven, cilindrisch, PTFE, volledig traceerbaar
Leverancier: COWIE
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
FT.001.120 FT.001.130 FT.001.170
COWIFT.001.120EA 685 EUR
COWIFT.001.120 COWIFT.001.130 COWIFT.001.170
Magnetische roerstaven, cilindrisch, PTFE, volledig traceerbaar
Roerders Magnetische roerstaven
Deze cilindrische roerende staven hebben een glad, ronde profiel en zijn ideaal voor een breed scala aan toepassingen.
  • Vervaardigd van maagdelijke PTFE -materialen met FDA- en USP -klasse VI -goedkeuringen
  • Met Alnico Magnet Core
  • Chemisch inert, niet-contaminerend en bruikbaar tot 280 °C
  • Isostatische inkapseling om scheuren en porositeit te elimineren
  • Gepolijste afwerking om ophalen en kruisbesmetting te verminderen
Gebruikt voor roeren en mengen in vloeibare media en in open en gesloten systemen over een breed temperatuurbereik. Deze staven kunnenMore Product Information