FectoCHO® expression system consists in the synergistic association of a novel CHO chemically defined medium, FectoCHO® CD expression medium and a powerful transfection reagent, FectoPRO®.
- Zeer hoge productieopbrengst van eiwitten en antilichamen
- Kosteneffectieve transiënte genexpressie bij gebruik van een kleinere hoeveelheid plasmide DNA
- Compatibel met verschillende expressiemedia en celsystemen van zoogdieren
- In overeenstemming met biomanufacturing richtlijnen
- Reproduceerbare productieopbrengst
FectoCHO® CD expression medium allows easy cultivation of various strains of CHO cells such as CHO-K1, CHO-S and ExpiCHO®-S , without the need of an extensive sequential adaptation. FectoPRO®-mediated transient transfection in this chemically defined medium leads to the highest protein and antibody yields ever reached using Transient Gene Expression, up to 4 times higher than with similar systems.
Certificaten: Polyplus-transfection® is een ISO 9001 gecertificeerd bedrijf geworden in 2002. Sindsdien is deze certificering om de drie jaar met succes verlengd.
FectoPRO™ is gegarandeerd vrij van bestanddelen van dierlijke oorsprong en chemisch gedefinieerd. Testen voor systematisch lotbeheer en voor vrijgave worden uitgevoerd voor elk geproduceerd lot. FectoPRO™ transfectiekit ondergaat geavanceerde kwaliteitscontroles: eiwitproductiviteit, levensvatbaarheid van cellen, en volledige steriliteit.
Bestelinformatie: FectoPRO® transfection reagent and FectoCHO® CD expression medium can be purchased separately.
Leveringsinformatie: Elke kit bevat gelijke delen FectoPRO™ Reagent en FectoPRO™ Booster. FectoPRO™ Booster is ook afzonderlijk beschikbaar.