VWR® VisiLight® LED8, krachtige koudlichtbron
Leverancier: VWR
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
VisiLight®
631-1258EA 1280 EUR
631-1265 631-1264 631-1259 631-1258 631-1263 631-1262 631-1261 631-1260
VWR® VisiLight® LED8, krachtige koudlichtbron
Lampen Koudlichtbronnen
Deze koudlichtbron met compacte en stabiele aluminium behuizing en temperatuurventilatorregeling zorgt voor een optimale en homogene verlichting van de lichtgeleider. Het is daarom ideaal voor opnames op hoge snelheid in een verscheidenheid aan toepassingen, zoals kwaliteitsborging, industriële endoscopie, machine vision en cleanroomtoepassingen. De helderheid overtreft ruimschoots de helderheid van een conventionele 250 W halogeenlichtbron. Verwachte LED-levensduur van 50.000 uur.
  • 1600 lm aan het einde van de lichtgeleider
  • Temperatuurventilatorregeling voor minimale geluidsoverlast
  • Analoge helderheidsregeling van 0 tot 100% (flikkervrij)
  • Verblindingsbeveiliging door lichtgeleiderdetectie
  • Drievoudige thermische zekering
  • Geïntegreerde voeding
  • Stapelbaar en ruimtebesparend
W×D×H: 200×273×116 mm
Gewicht: 2,3 kg
* Lichtstroom (Lichtgeleider Ø = 9 mm en L = 1 m)