VWR® VisiLight® LED70, krachtige koudlichtbron zonder ventilator
Leverancier: VWR Collection
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
631-1249EA 2070 EUR
631-1249 631-1254
VWR® VisiLight® LED70, krachtige koudlichtbron zonder ventilator
Lampen Koudlichtbronnen
Deze ventilatorloze koudlichtbron met passief koelsysteem en compacte en stabiele aluminium behuizing zorgt voor een optimale en homogene verlichting van de lichtgeleider. Het is daarom ideaal voor opnames op hoge snelheid in een verscheidenheid aan toepassingen, zoals kwaliteitsborging, industriële endoscopie, machine vision en cleanroomtoepassingen. De helderheid overtreft ruimschoots de helderheid van een conventionele 250 W halogeenlichtbron. Verwachte LED-levensduur van 50.000 uur.
  • 1500 lm aan het einde van de lichtgeleider
  • Fanless, passief