VWR® VisiScope® ML113 POL/BL113 POL polarisatiemicroscopen
Leverancier: VWR Collection
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
630-2976EA 807 EUR
630-2976 630-2977
VWR® VisiScope® ML113 POL/BL113 POL polarisatiemicroscopen
Microscopen
Deze polarisatiemicroscopen met oplaadbare batterij voor zeer lang buitengebruik (tot 15 uur) zijn ideaal voor educatieve doeleinden.
  • Energiezuinige LED-verlichting met lichtintensiteitsregeling voor een constante zuiver witte kleurtemperatuur
  • Coaxiaal grof en fijn focusmechanisme met eindaanslag om contact tussen objectief en preparaat te voorkomen
  • Instelbare spanning van de grove focusknop
  • Draaibaar rond podium, diameter 120 mm
  • N-plan doelstellingen met anti-schimmelbehandeling
  • Snoerloze bediening dankzij oplaadbare Li-Ion-accu (oplaadtijd: 6 uur)