VWR® VisiScope® DML113/DBL134, digitale microscopen
Leverancier: VWR Collection
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
630-2978EA 990 EUR
630-2978 630-2979
VWR® VisiScope® DML113/DBL134, digitale microscopen
Microscopen
Deze monoculaire en binoculaire microscopen, met geïntegreerde camera, zijn ideaal voor educatieve doeleinden.
  • Energiezuinige LED-verlichting met lichtintensiteitsregeling voor een constante zuiver witte kleurtemperatuur
  • Coaxiaal grof en fijn focusmechanisme met eindaanslag om contact tussen objectief en preparaat te voorkomen
  • Instelbare spanning van de grove focusknop
  • Een soepele beweging van de mechanische tafel maakt een nauwkeurige en nauwkeurige positionering van de slede mogelijk
  • N-plan doelstellingen met anti-schimmelbehandeling
  • Snoerloze bediening