Handschoenen voor algemeen gebruik, Showa 310
Leverancier: Showa
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
310OR-10/XL 310G-6/XS 310G-7/S 310G-8/M 310OR-8/M 310G-9/L 310OR-9/L 310G-10/XL 310B-10/XL 310B-7/S 310B-8/M 310B-9/L 310OR-7/S
112-5776EA 64.8 EUR
112-5776 112-5772 112-5773 112-5774 112-5778 112-5775 112-5779 112-5771 112-5767 112-5768 112-5769 112-5770 112-5777
Handschoenen voor algemeen gebruik, Showa 310
Handschoenen
Deze handspecifieke katoenen handschoenen met latexcoating op handpalm en vingertoppen zijn flexibel en robuust en bieden een grote behendigheid, uitstekende grip en goede weerstand tegen scheuren. Ze zijn ideaal voor zware handmatige handelingen.vvvv
  • Latexcoating biedt bescherming tegen slijtage, alcohol en agressieve reinigingsmiddelen
  • Uitstekende grip in vochtige en droge omgevingen
  • Naadloos gebreid om irritatie te voorkomen
  • Ademende handrug om transpiratie te verminderen
  • Ontworpen om gemakkelijk te kunnen bewegen en continu te dragen dankzij de befaamde ergonomisch gevormde handmal
Ideaal voor gebruik in de bouw, snelwegonderhoud, logistiek, gemeentelijke diensten, zware machinebouw. Typische toepassingen zijn onder meer: Metselen, onderhoud, manueel hanteren, huisvuilophaling en tegelwerk.
Certificaten: EN 388:2016 (2142X); Cat. II.