Handschoenen voor algemeen gebruik, Showa B0500B
Leverancier: Showa
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
BO500B-S BO500B-M BO500B-XXL BO500B-L BO500B-XL
112-5979EA 58.6 EUR
112-5979 112-5978 112-5981 112-5977 112-5980
Handschoenen voor algemeen gebruik, Showa B0500B
Handschoenen
Deze handspecifieke nylon handschoenen met handpalm en vingertoppen met microporeuze PU-schuimcoating zijn ontworpen voor precisietoepassingen waarbij behendigheid, netheid en comfort prioriteit hebben.
  • PU-coating beschermt de hand tegen olie en slijtage en blijft elastisch
  • Naadloos gebreid om irritatie te voorkomen
  • Ideale kleur voor werken in vuile omgevingen
  • Licht, elastisch, pluisarm, bestand tegen vervorming en goede pasvorm voor maximale vingervaardigheid en tactiliteit
  • Doorlatende coating en ademende handrug verminderen transpiratie en houden de handen droog
  • Ontworpen om gemakkelijk te kunnen bewegen en continu te dragen dankzij de befaamde ergonomisch gevormde handmal
Ideaal voor gebruik in elektronica, logistiek, productie, transport en auto-industrie. Typische toepassingen zijn onder meer: Montage, delicate bediening, mechanische inspectie, precisiewerk, productbescherming.
Certificaten: EN 388:2016 (3131X); Cat. II